アッセイ
13-27 %
品質水準
フォーム
liquid
含みます
0.3% magnesium oxide as stabilizer
濃度
80 wt. % in toluene
屈折率
n20/D 1.494
bp
88-90 °C
密度
1.335 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrCC#C
InChI
1S/C3H3Br/c1-2-3-4/h1H,3H2
InChI Key
YORCIIVHUBAYBQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
スピロケトン類、アリルアルコ-ル類、エノン錯体類のプロパルギル化に使用されます。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
64.4 °F - closed cup
引火点(℃)
18 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P51001-250ML:
P51001-625G:4548173206868
P51001-BULK:
P51001-10L:
P51001-5KG:4548173206851
P51001-50G:4548173206844
P51001-25KG:4548173206837
P51001-50ML:
P51001-VAR:
P51001-125G:4548173206820
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
P51001-125G | 4061834376125 |
P51001-25KG | |
P51001-625G | 4061834376187 |
P51001-50G | 4061834376132 |
P51001-5KG | 4061837585296 |