Merck
A29585
Sigma-Aldrich
アリルブロミド
ReagentPlus®, 99%, contains ≤1000 ppm propylene oxide as stabilizer
別名:
3-ブロモ-1-プロペン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCH2Br
CAS番号:
分子量:
120.98
Beilstein:
605308
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4.2 (vs air)
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
liquid
自己発火温度
554 °F
含みます
≤1000 ppm propylene oxide as stabilizer
expl. lim.
7.3 %
屈折率
n20/D 1.469 (lit.)
bp
70-71 °C (lit.)
mp
−119 °C (lit.)
密度
1.398 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrCC=C
InChI
1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
InChI Key
BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
臭化アリルは、以下を合成するための試薬として使用できます:
  • ルイス酸の存在下におけるさまざまなニトリルのBarbier型アリル化によるアリルケトン。
  • 亜鉛ダストを触媒としてアルデヒドまたはケトンと反応させることによるホモアリルアルコール。
  • 水素化銀クラスターを用いた還元的C-C結合カップリングによる1,5-ヘキサジエン。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
30.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A29585-250ML:
A29585-1L:
A29585-500G:4548173990149
A29585-5G:4548173990156
A29585-BULK:
A29585-3KG:
A29585-1KG:4548173990132
A29585-VAR:
A29585-4X1L:
A29585-100G:4548173990125
A29585-2.5L:
A29585-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Facile and efficient synthesis of homoallylic alcohols using allyl bromide and commercial zinc dust
Ranu BC, et al.
Tetrahedron Letters, 36(27), 4885-4888 (1995)
Synthesis of allyl ketone via Lewis acid promoted Barbier-type reaction
Lee Adam S-Y and Lin L-S
Tetrahedron Letters, 41(45), 8803-8806 (2000)
Jing-Mei Huang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (26)(26), 3943-3945 (2009-08-08)
An efficient electrosynthesis of homoallylic alcohols from allylic bromides and aldehydes in aqueous ammonia is achieved in an undivided cell fitted with a pair of zinc electrodes.
Xiaoyu Yan et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(41), 7801-7803 (2010-09-22)
Reaction of alkynylzirconates with allyl bromides afforded β-allyl-zirconacyclopentadienes with high selectivity in unique reaction site.
José C González-Gómez et al.
The Journal of organic chemistry, 75(18), 6308-6311 (2010-08-21)
The combination of an aldehyde, an allylic bromide, and tert-butanesulfinamide in the presence of indium metal and titanium tetraethoxide allows straightforward access to homoallylamine derivatives in high yields and stereoselectivities. Moreover, the synthetic utility of the enantioenriched homoallylamine derived from