アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.462 (lit.)
bp
98-100 °C (lit.)
密度
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
allyl
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrCCC=C
InChI
1S/C4H7Br/c1-2-3-4-5/h2H,1,3-4H2
InChI Key
DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
4-ブロモ-1-ブテンの立体選択的エポキシ化が、以下の3種類のアルケン利用細菌を用いて実施されました。マイコバクテリウム属(Mycobacterium)LI、マイコバクテリウム属(Mycobacterium)E3およびノカルジア属(Nocardia)IP1。
アプリケーション
- 4-ブロモ-1-ブテンは、4-(3-ブテニルオキシ)安息香酸の合成に使用されました。
- ラルガゾールの全合成にも使用されました。
- ラクタムの二重アルキル化とそれに続くグルブス閉環メタセシスによるジムノジミン(生体毒素)の生成に使用されました。
- ジエンヒドラジドの調製に使用されました。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
33.8 °F - closed cup
引火点(℃)
1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
167851-BULK:
167851-VAR:
167851-1G:
167851-50G:
167851-10G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron, 60, 5613-5613 (2004)
Burcu Colak et al.
Bioconjugate chemistry, 27(9), 2111-2123 (2016-08-12)
Thiol-ene radical coupling is increasingly used for the biofunctionalization of biomaterials and the formation of 3D hydrogels enabling cell encapsulation. Indeed, thiol-ene chemistry presents interesting features that are particularly attractive for platforms requiring specific reactions of peptides or proteins, in
Synthesis, 3490-3490 (2006)
Synthesis and photopolymerization of a liquid-crystalline diepoxide.
Broer DJ, et al.
Macromolecules, 26(6), 1244-1247 (1993)
Stereoselective epoxidation of 4-bromo-1-butene and 3-butene-1-ol with three alkene-utilizing bacteria.
Archelas A, et al.
Biocatalysis and Biotransformation, 1(4), 283-292 (1988)
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
167851-10G | 4061838749697 |
167851-1G | 4061838749703 |
167851-50G | 4061838749710 |