Merck
761206
Sigma-Aldrich
4-Pentenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
別名:
4-Pentene-1-magnesium bromide solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9BrMg
分子量:
173.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solution
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.5 M in THF
密度
0.940 g/mL at 25 °C
官能基
allyl
SMILES記法
Br[Mg]CCCC=C
InChI
1S/C5H9.BrH.Mg/c1-3-5-4-2;;/h3H,1-2,4-5H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
LHTUYNSQNJOCCB-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
4-Pentenylmagnesium bromide is a general Grignard reagent used in the total synthesis of (−)-sarain A, (−)-salicylihalamide A and (+)-erysotramidine. It is also used in the synthesis of hexa-peri-hexabenzocoronene cyclophane.
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
11.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-11.2 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
761206-100ML:4548173331959
761206-800ML:4548173331966
761206-VAR:
761206-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Total synthesis of (−)-salicylihalamide A and related congeners.
Smith III A B, et al.
Tetrahedron, 58(32), 6455-6471 (2002)
A Hexa-peri-hexabenzocoronene Cyclophane: An Addition to the Toolbox for Molecular Electronics.
Watson M D, et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(5), 1402-1407 (2004)
Total synthesis of (−)-Sarain A.
Becker M H, et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(39), 11987-12002 (2007)
New approaches for the synthesis of erythrinan alkaloids.
Zhang F, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 7(9), 1963-1979 (2009)