Merck
324566
Sigma-Aldrich
オクチルマグネシウムクロリド 溶液
2.0 M in THF
別名:
1-Octylmagnesium chloride, n-Octylmagnesium chloride, Chlorooctylmagnesium, Octane, magnesium complex
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C8H17MgCl
CAS番号:
分子量:
172.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
2.0 M in THF
密度
0.929 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCCCCCC[Mg]Cl
InChI
1S/C8H17.ClH.Mg/c1-3-5-7-8-6-4-2;;/h1,3-8H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
DPBWWQDKVQLWFK-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
詳細
Octylmagnesium chloride, also known as octyl Grignard reagent, is a useful organometallic compound in organic synthesis. It is prepared by reacting octyl chloride with magnesium metal under anhydrous conditions. It is widely used as a reagent for various transformations, including nucleophilic addition reactions and carbon-carbon bond formation reactions.
アプリケーション
Octylmagnesium chloride solution can be used as a reactant in the functionalization of TiO2. The surface-modified TiO2 is further used in various applications which include membranes, solar cells, and catalysts.
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.0 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
324566-100ML:4548173135243
324566-VAR:
324566-BULK:
324566-800ML:4548173135250
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)