Merck
394262
Sigma-Aldrich
Octadecylmagnesium chloride solution
0.5 M in THF
別名:
Chlorooctadecylmagnesium, Octadecane, magnesium complex
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)17MgCl
CAS番号:
分子量:
313.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.5 M in THF
bp
67 °C
密度
0.906 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Mg]Cl
InChI
1S/C18H37.ClH.Mg/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2;;/h1,3-18H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
ONJPXWZQVLKGIU-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Octadecylmagnesium chloride is a Grignard reagent commonly used in organic synthesis for various transformations, including nucleophilic addition reactions and carbon-carbon bond formation via palladium-catalyzed alkylation and arylation reactions.
アプリケーション
Octadecylmagnesium chloride can be used for the introduction of octyl substituents on the bipyridine skeletons to prepare functionalized 4,4′-bipyridines, which are used as linkers formation of discrete metal complexes.
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
394262-100ML:4548173142586
394262-VAR:
394262-800ML:4548173142593
394262-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)