About This Item
化学式:
C6H5MgBr
CAS番号:
分子量:
181.31
Beilstein:
3588849
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アプリケーション
フェニルマグネシウムブロミド(PhMgBr)溶液は有機マグネシウム試薬であり主にグリニャール反応に用いられます。アプリケーションとして、NMR分析のキラル溶媒和試薬である(S)-2(ジフェニルメチル)ピロリジン合成の重要なステップが知られています。PhMgBrは塩化アルキルとパラジウム触媒によるグリニャールカップリングを受け、交差カップリング生成物を高収率で生成することができます。
その他情報
25°C以下で保管すると結晶化することがあります。穏やかに温めると固体は再び溶解します。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級II
第二種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
331376-VAR-9:
331376-PZ:
331376-100ML:4548173136066
331376-BULK:
331376-800ML:4548173136073
331376-50ML:4548173295626
331376-108L:
331376-BULK-9:
331376-VAR:
331376-4X25ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Palladium?Catalyzed Coupling of Alkyl Chlorides and Grignard Reagents.
Frisch A C, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 41(21), 4056-4059 (2002)
A short synthesis of (S)-2-(diphenylmethyl) pyrrolidine, a chiral solvating agent for NMR analysis.
Bailey D J, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 8(1), 149-153 (1997)
Ying Li et al.
Analytica chimica acta, 884, 106-113 (2015-06-16)
A novel molecularly imprinted electrochemical sensor based on Fe3O4 nanobeads immobilized on graphene (Fe3O4-MIP@RGO) has been developed for detecting 17β-estradiol (17β-E2) in water using reversible addition fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization technique. 17β-E2 can be detected by this electrochemical sensor