Merck
262501
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-2-メチル-2-ペンテン
97%
別名:
1-Bromo-4-methyl-3-pentene, 2-Methyl-5-bromo-2-pentene, 4-Methyl-3-pentenyl bromide, 5-Bromo-2-methyl-2-pentene, 5-Bromo-2-methylpent-2-ene, Homoprenyl bromide, Prenylmethyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2CH2CH=C(CH3)2
CAS番号:
分子量:
163.06
Beilstein:
1735749
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.476 (lit.)
bp
152-154 °C (lit.)
密度
1.217 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C(C)=C\CCBr
InChI
1S/C6H11Br/c1-6(2)4-3-5-7/h4H,3,5H2,1-2H3
InChI Key
UNXURIHDFUQNOC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
5-ブロモ-2-メチル-2-ペンテンは以下の合成で使用されてきました:
  • ゲラニオール-3-14C
  • ペニフルビンA(新規ジオキサフェネストラン構造を持つセスキテルペノイド)
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
262501-BULK:
262501-1G:
262501-VAR:
262501-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tanja Gaich et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(2), 452-453 (2009-01-15)
Herein we report the first total synthesis of Penifulvin A, a sesquiterpenoid with a novel dioxa-fenestrane structure. Penifulvin A is a potent insecticide against the fall armyworm Spodoptera frugiperda which causes enormous damage in the US by consuming foliage of
Biosynthesis of the vinca alkaloids. The incorporation of geraniol-3-14C into catharanthine and vindoline.
Leete E and Ueda S.
Tetrahedron Letters, 7(40), 4915-4918 (1966)