蒸気圧
1.4 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
expl. lim.
16.3 %
屈折率
n20/D 1.443 (lit.)
bp
140 °C (lit.)
密度
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
C\C(C)=C\CO
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h3,6H,4H2,1-2H3
InChI Key
ASUAYTHWZCLXAN-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
124.7 °F - closed cup
引火点(℃)
51.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
162353-VAR:
162353-BULK:
162353-100ML:
162353-500ML:
162353-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック