Merck
112046
Sigma-Aldrich
2-メチル-2-プロペン-1-オール
98%
別名:
β-メタリルアルコール, `イソブテノール'
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=C(CH3)CH2OH
CAS番号:
分子量:
72.11
Beilstein:
969226
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
113-115 °C (lit.)
密度
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CC(=C)CO
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h5H,1,3H2,2H3
InChI Key
BYDRTKVGBRTTIT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-メチル-2-プロペン-1-オール(MePro)のOHラジカルとの気相反応における速度係数は、相対速度法、またはパルス光分解レーザー励起蛍光技術を使用して測定できます
アプリケーション
2-メチル-2-プロペン-1-オール(MePro)は、ヘミセルロースアセチル化ガラクトグルコマンナン(AcGGM)骨格に接着し、次の架橋およびハイドロゲル形成を可能にするペンダント部位を提供します
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
112046-5L:
112046-500ML:
112046-1ML:
112046-5ML:
112046-BULK:
112046-VAR:
112046-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Alkenyl-Functionalized Precursors for Renewable Hydrogels Design.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 47(17), 3595-3606 (2009)
Pablo M Cometto et al.
The journal of physical chemistry. A, 112(19), 4444-4450 (2008-04-25)
Rate coefficients for the gas-phase reactions of OH radicals with four unsaturated alcohols, 3-methyl-3-buten-1-ol (k1), 2-buten-1-ol (k2), 2-methyl-2-propen-1-ol (k3) and 3-buten-1-ol (k4), were measured using two different techniques, a conventional relative rate method and the pulsed laser photolysis-laser induced fluorescence
R Bittman et al.
Chemistry and physics of lipids, 50(2), 99-103 (1989-05-01)
The synthesis of C2-methyl-1,2-di-O-hexadecylglycerophosphocholine from methylallyl alcohol is described and the 13C-NMR assignments of all glycerol backbone and headgroup resonances are provided. Bond rotations in the glycerol backbone of this diether phospholipid derivative are impeded by steric hindrance exerted by