Merck
B86400
Sigma-Aldrich
3-ブテン-2-オール
97%
別名:
メチルビニルカルビノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
72.11
Beilstein:
1719579
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.415 (lit.)
bp
96-97 °C (lit.)
密度
0.832 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(O)C=C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3-5H,1H2,2H3
InChI Key
MKUWVMRNQOOSAT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
59.0 °F - closed cup
引火点(℃)
15 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
Jan Code
B86400-100G:
B86400-1G:
B86400-5G:
B86400-BULK:
B86400-25G:
B86400-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)