Merck
111287
Sigma-Aldrich
3-ペンテン-2-オール、主に トランス
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=CHCH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
86.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
119-121 °C (lit.)
密度
0.843 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C=C\C(C)O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-6H,1-2H3/b4-3+
InChI Key
GJYMQFMQRRNLCY-ONEGZZNKSA-N
詳細
3-ペンテン-2-オールは、P. viridicatumと混合したM. mesophilicumのバイオフィルムの接種により調製されたアルコールです
アプリケーション
3-ペンテン-2-オールは、多次元ガスクロマトグラフィー-オルファクトメトリー(GC-O)で分析できるキウイフルーツの成分です
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
96.8 °F - closed cup
引火点(℃)
36 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
111287-5G:
111287-25G:
111287-BULK:
111287-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
María J Jordán et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 50(19), 5386-5390 (2002-09-05)
Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and multidimensional gas chromatography olfactometry (GC/GC-O) were utilized to study the aroma profile and the aroma active components of commercial kiwi essence and the initial fresh fruit puree. Totals of 29 and 33 components were identified
L J Rose et al.
Current microbiology, 41(3), 206-209 (2000-07-29)
Volatile organic compounds from Penicillium viridicatum and Methylobacterium mesophilicum growing on laboratory media and on component materials of automobile air conditioners were analyzed with gas chromatography and mass spectrometry. P. viridicatum produced compounds such as 4-methyl thiazole, terpenes and alcohols