Merck
136816
Sigma-Aldrich
2-メチル-3-ブテン-2-オール
98%
別名:
1,1-ジメチルアリルアルコール, 3-ヒドロキシ-3-メチル-1-ブテン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHC(CH3)2OH
CAS番号:
分子量:
86.13
Beilstein:
1698263
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
51 mmHg ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.416 (lit.)
bp
98-99 °C (lit.)
密度
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(O)C=C
InChI
1S/C5H10O/c1-4-5(2,3)6/h4,6H,1H2,2-3H3
InChI Key
HNVRRHSXBLFLIG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2-メチル-3-ブテン-2-オールは、松の木から放出される生物由来の揮発性有機化合物であり、森林地帯の大気中の二次有機エアロゾルの潜在的な前駆体です。それはキクイムシフェロモンの重要な成分です Ips typographus
アプリケーション
2-メチル-3-ブテン-2-オールを使用して、OHラジカルと3-メチル-2-ブテナールの気相反応の反応速度が研究されました
ヤツバキクイムシIps typographuのフェロモンの重要な成分であることが報告されています。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
136816-500ML:
136816-100ML:
136816-1L:
136816-BULK:
136816-2.5L:
136816-VAR:
136816-5ML:
136816-2L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chemical and Engineering News, 57, 10-10 (1979)
Ernesto C Tuazon et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 7(11), 2298-2304 (2005-06-07)
Kinetics and products of the gas-phase reaction of OH radicals with 3-methyl-2-butenal [(CH3)2C=CHCHO] have been investigated at room temperature and atmospheric pressure of air. Using a relative rate method with methacrolein as the reference compound, a rate constant for the
D McGinty et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 48 Suppl 3, S97-100 (2010-02-10)
A toxicologic and dermatologic review of 2-methyl-3-buten-2-ol when used as a fragrance ingredient is presented.
Arthur W H Chan et al.
Environmental science & technology, 43(13), 4647-4652 (2009-08-14)
2-Methyl-3-buten-2-ol (MBO) is an important biogenic hydrocarbon emitted in large quantities by pine forests. Atmospheric photooxidation of MBO is known to lead to oxygenated compounds, such as glycolaldehyde, which is the precursor to glyoxal. Recent studies have shown that the
Theodore S Dibble et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 8(4), 456-463 (2006-02-17)
Quantum mechanical calculations were used to determine the structure and energetics of peroxy radicals (P1 and P2) and alkoxy radicals (A1-A3) formed in the atmospheric degradation of 2-methyl-3-buten-2-ol. At the level of theory employed (B3LYP/6-31G(d,p)) low energy conformers were identified