Merck
558028
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-4-ペンテン-2-オール
95%
別名:
(2S)-4-Penten-2-ol, (2S)-Pent-4-en-2-ol, (S)-(+)-Pent-4-en-2-ol, (S)-(-)-Pent-4-en-2-ol, (S)-4-Penten-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHCH2CH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
86.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
光学活性
[α]20/D +5.0°, c = 1% in chloroform
屈折率
n20/D 1.4240 (lit.)
bp
115-116 °C (lit.)
密度
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
allyl
hydroxyl
SMILES記法
C[C@H](O)CC=C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3,5-6H,1,4H2,2H3/t5-/m0/s1
InChI Key
ZHZCYWWNFQUZOR-YFKPBYRVSA-N
アプリケーション
(S)-(+)-4-Penten-2-ol can be used:
  • As an intermediate in one of the key synthetic steps for the preparation of undecenolide (−)-cladospolide C.
  • To prepare a carboxamide derivative as a key intermediate for the preparation of (−)-iso-cladospolide B1.
  • To prepare S-enantiomers of hydroxyeicosa tetraenoic acid named 19-HETE.
  • To prepare an acryloyl ester derivative by reacting with acryloyl chloride, which is a key intermediate for the synthesis of parasorbic acid.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
78.0 °F - closed cup
引火点(℃)
25.56 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
558028-5G:
558028-VAR:
558028-1G:
558028-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A practical, stereospecific route to 18-, 19-, and 20-hydroxyeicosa-5 (Z), 8 (Z), 11 (Z), 14 (Z)-tetraenoic acids (18-, 19-, and 20-HETEs)
Gopal VR, et al.
Tetrahedron Letters, 45(12), 2563-2565 (2004)
Enantioselective total synthesis of iso-cladospolide B, cladospolide C and cladospolide B from tartaric acid
Prasad KR and Gandi VR
Tetrahedron Asymmetry, 22(5), 499-505 (2011)