Merck
558036
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-4-Penten-2-ol
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHCH2CH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
86.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
光学活性
[α]20/D −5.0°, neat
屈折率
n20/D 1.4240 (lit.)
bp
115-116 °C (lit.)
密度
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
allyl
hydroxyl
SMILES記法
C[C@@H](O)CC=C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3,5-6H,1,4H2,2H3/t5-/m1/s1
InChI Key
ZHZCYWWNFQUZOR-RXMQYKEDSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
77.9 °F - closed cup
引火点(℃)
25.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
558036-1G:
558036-VAR:
558036-5G:
558036-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)