423769
α-ビニルベンジルアルコール
97%
別名:
α-Ethenylbenzenemethanol, α-Phenylallyl alcohol, (±)-1-Phenylallyl alcohol, 1′-Hydroxyallylbenzene, 1-Hydroxy-1-phenyl-2-propene, 1-Phenyl-2-propen-1-ol, 3-Phenyl-3-hydroxy-1-propene, Phenylvinylcarbinol
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.54 (lit.)
bp
101-102 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
phenyl
SMILES記法
OC(C=C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h2-7,9-10H,1H2
InChI Key
MHHJQVRGRPHIMR-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
423769-10G:
423769-BULK:
423769-1G:
423769-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック