Merck
436887
Sigma-Aldrich
4-ビニルベンジルクロリド
90%
別名:
4-(クロロメチル)スチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHC6H4CH2Cl
CAS番号:
分子量:
152.62
Beilstein:
2204384
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
liquid
含みます
500 ppm tert-butylcatechol as inhibitor
屈折率
n20/D 1.572 (lit.)
粘度
1,830 cP(25 °C)(lit.)
bp
229 °C (lit.)
密度
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClCc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C9H9Cl/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h2-6H,1,7H2
InChI Key
ZRZHXNCATOYMJH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-ビニルベンジルクロリド(VBC)は、塩化アリールのクラスに属するモノマーとして一般的に使用され、その構造にはビニル基(CH2=CH-)と塩化ベンジル基(C6H4CH2Cl)が含まれています。優れた熱安定性、耐薬品性、良好なフィルム形成特性を備えたさまざまなタイプのポリマーを合成するための、さまざまな重合反応における反応性構成要素として使用されます。樹脂、コーティング、接着剤、イオン交換樹脂の製造に一般的に利用されています。ポリマー合成に多用途性をもたらし、ポリマーに望ましい機能性を導入できます。
以下としても使用されます:
  • イオン交換樹脂、フォトレジストポリマー、架橋性繊維、カップリング剤、導電性ポリマーの成分。
  • 各種コポリマー調製用のスターター。
  • 二官能性モノマー。塩化物置換により容易に誘導体化できます。
アプリケーション
4-ビニルベンジルクロリドは、以下を合成するためのモノマーとして使用できます:
  • スーパーキャパシタ用途向けの超架橋ポリマー。4-ビニルベンジルクロリドの導入は、多孔質構造と比表面積の形成に寄与します。これは効率的な電解質イオンの拡散を促進し、電荷を蓄積するための十分な場所を提供するため、電気化学的性能の向上につながります。
  • マトリックス支援パルスレーザー蒸着(MAPLE)技術によるポリマー薄膜。得られるポリマー薄膜は、光第二高調波発生、電気光学変調、または光周波数変換などの非線形光学効果を示せます。これらの特性があるため、非線形光学デバイスのさまざまな用途に適しています。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
436887-VAR:
436887-25ML:
436887-100ML:
436887-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chemistry of Materials, 16, 2282-2286 (2004)
Polymer Preprints (American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry), 43, 140-141 (2002)
Chemistry of Materials, 16, 2648-2655 (2004)
Liwei Qian et al.
Analytica chimica acta, 884, 97-105 (2015-06-16)
Structural stability of the template is one of the most important considerations during the preparation of protein imprinting technology. To address this limitation, we propose a novel and versatile strategy of utilizing macromolecularly functional monomers to imprint biomacromolecules. Results from
Juanjuan Feng et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(23), 7025-7035 (2015-07-30)
Ionic liquids (ILs) have been efficiently used as a "designer sorbent" in sample preparation. A novel 1-(3-aminopropyl)-3-(4-vinylbenzyl)imidazolium 4-styrenesulfonate IL monomer was synthesized and copolymerized with 1,6-di(3-vinylimidazolium) hexane bishexafluorophosphate IL as cross-linking agent to prepare a cross-linked polymeric ionic liquids (PILs)