Merck
124141
Sigma-Aldrich
4-ブロモスチレン
contains 0.05% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor, 97%
別名:
1-(4-ブロモフェニル)エチレン, 1-ブロモ-4-エテニルベンゼン, 1-ブロモ-4-ビニルベンゼン, 4-ビニル-1-ブロモベンゼン, p -ブロモスチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHC6H4Br
CAS番号:
分子量:
183.05
Beilstein:
1634204
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
含みます
0.05% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
屈折率
n20/D 1.594 (lit.)
bp
89 °C/16 mmHg (lit.)
密度
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
Brc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H7Br/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1H2
InChI Key
WGGLDBIZIQMEGH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
4-ブロモスチレンは、para-ハロゲン化スチレン誘導体です。4-ブロモスチレンのプロトンスペクトルは、最低周波数のねじれ運動が約80 cm-1で起こる場合に限り、基底状態でとる平面構造に一致する双極子カップリングを示します。N,N-ジメチルアセトアミド中、酢酸ナトリウムとHermann触媒の存在下で、2-ブロモ-6-メトキシナフタレンとHeck反応させると、ジアリールエテンが得られます。
アプリケーション
4-ブロモスチレンは以下のような研究に使用されました。
  • スチレンのビニル基の化学的および生化学的特性の構造活性相関(SAR)研究。
  • 4-ブロモスチレニル置換基を有するシルセスキオキサン(SQ)の合成。
  • Br終端Si(111)上の自己組織化単分子膜(SAM)の光化学的成長の調査。
  • ヘック反応によるポリ(1,4-フェニレンビニレン)の合成。
  • アルケンクロスメタセシスによるニトロオレフィンの合成。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
167.0 °F - closed cup
引火点(℃)
75 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
124141-BULK:
124141-25G:
124141-1G:
124141-VAR:
124141-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Graham P Marsh et al.
Organic letters, 9(14), 2613-2616 (2007-06-07)
A synthesis of highly functionalized nitroalkenes is reported that utilizes a cross metathesis (CM) reaction between simple aliphatic nitro compounds and a range of substituted alkenes. This chemistry offers a simple and attractive route to nitroalkenes that would otherwise be
Synthesis and characterization of new hexahelicene derivatives.
Aloui F, et al.
Tetrahedron Letters, 48(11), 2017-2020 (2007)
Structural characterization of 4-bromostyrene self-assembled monolayers on Si (111).
Basu R, et al.
Langmuir, 23(4), 1905-1911 (2007)
M Z Asuncion et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(11), 3723-3736 (2010-03-02)
Polyphenylsilsesquioxane [PhSiO(1.5)](n) (PPS) and polyvinylsilsesquioxane [vinylSiO(1.5)](n) (PVS) are polymeric byproducts of the syntheses of the related T(8) octamers [PhSiO(1.5)](8) and [vinylSiO(1.5)](8). Here we demonstrate that random-structured PPS and PVS rearrange in the presence of catalytic amounts of Bu(4)N(+)F(-) in THF
Synthesis of monomers and polymers by the Heck reaction.
Heitz W, et al.
Makromol. Chem., 189(1), 119-127 (1988)
資料
The Heck reaction is the palladium catalyzed cross-coupling reaction between alkenes and aryl or vinyl halides (or triflates) to afford substituted alkenes.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
124141-10G4061838722812
124141-1G
124141-25G4061838722829