安全性情報
8.02458
Sigma-Aldrich
4-Chlorostyrene
(stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol) for synthesis
別名:
4-Chlorostyrene, 1-Chloro-4-ethenyl-bezene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7Cl
CAS番号:
分子量:
138.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
214-028-8
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
有効性
5200 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
192 °C
転移温度
flash point 68 °C
密度
1.09 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C8H7Cl/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1H2
InChI Key
KTZVZZJJVJQZHV-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.085 - 1.090
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
154.4 °F - closed cup
引火点(℃)
68 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体