Merck
570796
Sigma-Aldrich
Iodopolystyrene
1 % cross-linked with divinylbenzene
別名:
poly(iodostyrene)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
23151817
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
品質水準
クロスリンク
1 % cross-linked with divinylbenzene
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
SMILES記法
Ic1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/C10H10.C8H8.C6H5I/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;7-6-4-2-1-3-5-6/h3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-5H
InChI Key
YCGZYUFXRPSAFI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
570796-BULK:
570796-VAR:
570796-100G:
570796-5G:4548173995014
570796-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)