Merck
436216
Sigma-Aldrich
ポリ(4-ビニルフェノール)
Mw ~11,000
別名:
PVP, ポリ(4-ヒドロキシスチレン)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH(C6H4OH)]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
品質水準
分子量
Mw ~11,000
不純物
≤0.2 wt. % Monomer
屈折率
n20/D 1.6
mp
360 °C (dec.)
転移温度
Tg 130-185 °C
溶解性
alcohols, ethers, ketones and esters: soluble
aromatics, petroleum ethers and chlorinated hydrocarbons: insoluble
密度
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3
InChI Key
HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
フォトレジストのノボラック樹脂の代替品、接着促進剤、ホットメルト接着剤の耐熱性の改善、金属表面処理。誘導品は、プラスチックの酸化防止剤、難燃剤に使用されます。表面特性を改質し、耐衝撃性を改善するポリマ-ブレンド成分です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
436216-5G:
436216-BULK:
436216-25G:
436216-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
436216-25G4061832115504
436216-5G4061832115511