Merck
474576
Sigma-Aldrich
ポリ(4-ビニルフェノール-co-メチルメタクリラート)
greener alternative
別名:
PVP-co-PMMA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH(C6H4OH)]x[CH2C(CH3)(CO2CH3)]y
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
詳細
monomer molar fraction = ~ 50%
品質水準
フォーム
solid
分子量
Mn 3,000-5,000 Da
average Mw 8.000-12,000 Da
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
224 °C (lit.)
密度
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
COC(=O)C(C)=C.Oc1ccc(C=C)cc1
InChI Key
CRHKEARBQJYMBY-UHFFFAOYSA-N
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はグリーン代替品を実現するカテゴリに属しており、「エネルギー効率のための設計」に準拠しています。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
エレクトロニクス用ソルダ-レジスト、エッチングレジスト、プレセンシタイズド版(PS版)、コ-ティング、接着剤に用いられます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
581.0 °F - closed cup
引火点(℃)
305 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
474576-250G:
474576-VAR:
474576-50G:
474576-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.