Merck
181560
Sigma-Aldrich
ポリ(ブチルメタクリラト-co-イソブチルメタクリラート)
average Mw ~354,000 by GPC, powder
別名:
Butyl methacrylate-isobutyl methacrylate copolymer, Poly(n -butyl methacrylate-isobutyl methacrylate)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
詳細
50 mol % butyl methacrylate
フォーム
powder
分子量
average Mw ~354,000 by GPC
固有粘度
0.54 dL/g(lit.)
転移温度
Tg 35 °C
密度
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCOC(=O)C(C)=C.CC(C)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/2C8H14O2/c1-6(2)4-5-7(3)8(9)10;1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,9,10);2,4-6H2,1,3H3/p-1/b7-5+;
InChI Key
JVASPBMDPCASNP-GZOLSCHFSA-M
アプリケーション
Poly(butyl methacrylate-co-isobutyl methacrylate) may be used to prepare copolymer blends.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
181560-VAR:
181560-500G:
181560-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dependence of miscibility on copolymer composition for blends of poly (vinyl chloride-co-vinyl acetate) and poly (n-butyl methacrylate-co-isobutyl methacrylate).
Shiomi T, et al.
Macromolecules, 22(9), 3578-3581 (1989)