Merck
182338
Sigma-Aldrich
Poly(octadecyl methacrylate) solution
average Mw ~170,000 by GPC, in toluene
別名:
Poly(octadecyl methacrylate), Poly(stearyl methacrylate)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C22H42O2)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
liquid
分子量
average Mw ~170,000 by GPC
濃度
in toluene
30-35 wt. % (in toluene)
重量
Unit weight does not include weight of solvent.
転移温度
Tg −100 °C
Tm 37.5 °C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C22H42O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-24-22(23)21(2)3/h2,4-20H2,1,3H3
InChI Key
HMZGPNHSPWNGEP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Poly(octadecyl methacrylate) may be used to prepare block copolymers to form molecular brushes.
その他情報
Unit weight does not include weight of solvent.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F - closed cup
引火点(℃)
4.0 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
182338-BULK:
182338-25G-PW:
182338-25G:4548173110943
182338-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and visualization of densely grafted molecular brushes with crystallizable poly (octadecyl methacrylate) block segments.
Qin S, et al.
Macromolecules, 36(3), 605-612 (2003)
Orientation of poly (octadecyl methacrylate) and poly (octadecyl acrylate) in Langmuir-Blodgett monolayers investigated by polarized infrared spectroscopy.
Mumby S J, et al.
Macromolecules, 19(4), 1054-1059 (1986)