蒸気密度
1.2 (37 °C, vs air)
品質水準
フォーム
liquid
分子量
average Mw ~100,000 by GPC
濃度
in toluene
重量
Unit weight does not include weight of solvent.
転移温度
Tg −10 °C
密度
0.908 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCCC(CC)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C12H22O2/c1-5-7-8-11(6-2)9-14-12(13)10(3)4/h11H,3,5-9H2,1-2,4H3
InChI Key
WDQMWEYDKDCEHT-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
182079-VAR:
182079-100G:4548173110899
182079-BULK:
182079-50G:4548173110905
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.