おすすめの製品
原料比
1:0.016 (methyl methacrylate:methacrylic acid)
分子量
average Mn ~15,000 by GPC
average Mw ~34,000 by GPC
固有粘度
0.19 dL/g(lit.)
転移温度
Tg 105 °C
SMILES記法
O(C)C(=O)C(=C)C.OC(=O)C(=C)C
InChI
1S/C5H8O2.C4H6O2/c1-4(2)5(6)7-3;1-3(2)4(5)6/h1H2,2-3H3;1H2,2H3,(H,5,6)
InChI Key
IWVKTOUOPHGZRX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- アスピリンを充填したPoly(Methyl Methacrylate-co-Methacrylic Acid)の超微小ナノ粒子:この研究では、アスピリンを充填した生体適合性ナノ粒子の調製と治療への応用の可能性に焦点を当て、医療用途への適合性を強調しています(López-Muñoz et al., 2019)。
- 半連続異相により調製されたpoly(methyl methacrylate-co-methacrylic acid)の生体適合性および生分解性の超微小ナノ粒子:生物医学的用途の可能性のある生分解性ナノ粒子の合成について論じ、その環境に優しい性質と薬物送達システムへの適合性を強調しています(Saade et al., 2016)。
- poly(methyl methacrylate-co-methacrylic acid)/poly(methacrylic acid‐co‐N‐isopropylacrylamide)感熱半中空ラテックスの合成と特性:スマート薬物送達システムに有用となる可能性のある、先端材料用途の感熱ラテックス粒子の独特な特性を検討しています(Lee et al., 2014)。
- ドキソルビシンを充填したpoly(methyl methacrylate-co-methacrylic acid)ベースの電気紡糸ナノ繊維マットの調製および放出挙動:薬物放出制御、特にがん治療におけるポリマーナノ繊維の使用を検討し、poly(methyl methacrylate-co-methacrylic acid)の医薬品用途における汎用性を示しています(López-Muñoz et al., 2023)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
376914-VAR:
376914-500G:
376914-BULK:
376914-1KG:
376914-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Hexafluoroalcohol-functionalized methacrylate monomers for lithographic/nanopatterning materials
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.