Merck
444790
Sigma-Aldrich
ポリ(tert-ブチル アクリラト-co-エチル アクリラト-co-メタクリル酸)
powder, methacrylic acid 23
別名:
Ethyl acrylate-methacrylic acid-tert -butyl acrylate copolymer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH[CO2C(CH3)3]3]x[CH2CH(CO2C2H5)]y[CH2C(CH3)(CO2H)]Z
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
詳細
K-value 34 - 40 DIN 53 726
形状
powder
原料比
methacrylic acid 23
酸性度指数
140‑160 mg KOH/g
転移温度
Tg 75 °C
溶解性
water and ethanol: soluble in salt form
密度
0.4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C\C=C\C(O)=O.CCOC(=O)C=C.CC(C)(C)OC(=O)C=C
詳細
Film forming thermoplastic.
Poly(tert-butyl acrylate-co-ethyl acrylate-co-methacrylic acid) (PTBEM) is an amphiphilic block copolymer.
アプリケーション
頭髪用化粧品。
PTBEM can be used to prepare a site specific polymeric drug delivery system for prednisone, a steroidal anti-inflammatory drug.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
444790-1KG:
444790-VAR:
444790-BULK:
444790-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
pH-Responsive composite based on prednisone-block copolymer micelle intercalated inorganic layered matrix: Structure and in vitro drug release.
Li Y, et al.
Chemical Engineering Journal, 151(1-3), 359-366 (2009)