アッセイ
43.2-47.6% methacrylic acid basis (calc. on dried substance)
不純物
≤100 ppm residual monomer (methacrylic acid and ethyl acrylate) (HPLC)
≤20 ppm heavy metals (verified on random samples only)
強熱残分
0.5-3.0% (verified on random samples only)
損失
≤5.0% loss on drying
粘度
≤100 mPa.s(23 °C) (RV2, 100 PRM, type B)
微量陽イオン
As: ≤2 ppm (verified on random samples only)
InChI
1S/C5H8O2.C4H6O2/c1-3-5(6)7-4-2;1-3(2)4(5)6/h3H,1,4H2,2H3;1H2,2H3,(H,5,6)
InChI Key
GDCRSXZBSIRSFR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アナリシスノート
WGK
WGK 3
Jan Code
61354-500G:
61354-VAR:
61354-BULK:
試験成績書(COA)