434507
ポリ(メタクリル酸, ナトリウム塩) 溶液
average Mn ~5,400, average Mw ~9,500 by GPC, 30 wt. % in H2O
別名:
Poly(methacrylic acid) sodium salt, Sodium polymethacrylate, Sodium polymethacrylic acid
About This Item
おすすめの製品
フォーム
viscous liquid
品質水準
分子量
average Mn ~5,400
average Mw ~9,500 by GPC
濃度
30 wt. % in H2O
pH
8-9
粘度
110-375 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
密度
1.18 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(=C)C(=O)O[Na]
InChI
1S/C4H6O2.Na/c1-3(2)4(5)6;/h1H2,2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI Key
SONHXMAHPHADTF-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
434507-4L:
434507-VAR:
434507-1L:4548174015834
434507-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック