Merck
02363
Supelco
ポリ(メタクリル酸ナトリウム塩)
analytical standard, for GPC, 483,000
別名:
ポリ(メタクリル酸ナトリウム)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
for GPC
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
分子量
Mn ~429000
Mp ~549000
Mw ~483000
テクニック
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.12
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C4H6O2.Na/c1-3(2)4(5)6;/h1H2,2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI Key
SONHXMAHPHADTF-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
02363-BULK:
02363-250MG:
02363-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)