Merck
P3932
Sigma-Aldrich
ポリ(2-ヒドロキシエチルメタクリラート)
BioReagent, powder, suitable for cell culture
別名:
ポリ(2-HEMA), ポリ-HEMA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H10O3)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
製品種目
BioReagent
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
ethanol: 120 mg/mL
密度
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OCCO
InChI
1S/C6H10O3/c1-5(2)6(8)9-4-3-7/h7H,1,3-4H2,2H3
InChI Key
WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ポリ(2-ヒドロキシエチルメタクリレート)は以下の用途に使用されています:
  • 単細胞懸濁液の調製における非接着性基質
  • 角膜マイクロポケットアッセイのためのマウス角膜への移植
  • 脂肪由来間葉系幹細胞を使用したスフィアアッセイ用のウェルプレートのコーティング
生物化学的/生理学的作用
ポリ(2-ヒドロキシエチルメタクリレート)はアクリル化合物であり、歯科に使用されます。本化合物は、主に培養容器での増殖表面への細胞接着を阻害するために使用されます。
物理的形状
水膨張ポリマ-。ヒドロゲル。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P3932-VAR:
P3932-10G:
P3932-BULK:
P3932-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Human cortical glial tumors contain neural stem-like cells expressing astroglial and neuronal markers in vitro
Ignatova Tatyana N, et al.
Glia, 39(3), 193-206 (2002)
Embryoid body formation from embryonic and induced pluripotent stem cells: Benefits of bioreactors
Rungarunlert S, et al.
World journal of stem cells, 1(1), 11-11 (2009)
VAP-1-Mediated M2 Macrophage Infiltration Underlies IL-1beta-but Not VEGF-A-Induced Lymph-and Angiogenesis
Nakao S, et al.
The American Journal of Pathology, 178(4), 1913-1921 (2011)
Gamze Varan et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 8(2) (2018-01-27)
Amphiphilic cyclodextrins are biocompatible oligosaccharides that can be used for drug delivery especially for the delivery of drugs with solubility problems thanks to their unique molecular structures. In this paper, Paclitaxel was used as a model anticancer drug to determine
Manuele Giuseppe Muraro et al.
Stem cells translational medicine, 1(8), 592-603 (2012-12-01)
Increasing evidence that cancers originate from small populations of so-called cancer stem cells (CSCs), capable of surviving conventional chemotherapies and regenerating the original tumor, urges the development of novel CSC-targeted treatments. Screening of new anticancer compounds is conventionally conducted on