Merck
182087
Sigma-Aldrich
ポリ(メタクリル酸エチル)
average Mw ~515,000 by GPC, powder
別名:
ポリ(エチル2-メチル-2-プロピオン酸), メタクリル酸エチルホモポリマー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2C(CH3)(CO2C2H5)]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
powder
分子量
average Mw ~515,000 by GPC
屈折率
n20/D 1.485
固有粘度
0.80 dL/g(lit.)
転移温度
Tg 63 °C
密度
1.11 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C6H10O2/c1-4-8-6(7)5(2)3/h2,4H2,1,3H3
InChI Key
SUPCQIBBMFXVTL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PEMAは、生体適合性およびインプラントや医療機器におけるさまざまな用途における生体内安定性を発揮することが知られています PEMAにおける難溶解性ガスの吸着は、遷移温度が高いポリマーと比べて低くなっていることが確認されました。
アプリケーション
ポリ(メタクリル酸エチル)(PEMA)は、乳化剤として有機的に改変された粘土を使用してポリスチレンとのポリマーブレンドを調製するのに使用される可能性があります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
182087-VAR:
182087-250G:
182087-BULK:
182087-5G:
182087-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gas sorption and permeation in poly (ethyl methacrylate).
Chiou J S and Paul D R
Journal of Membrane Science, 45(1-2), 167-189 (1989)
Assessment of the parameters influencing the fiber characteristics of electrospun poly (ethyl methacrylate) membranes.
Gomez-Tejedor J A, et al.
European Polymer Journal, 47(2), 119-129 (2011)
Emulsifying effect of dimethyldioctadecylammonium-hectorite in polystyrene/poly (ethyl methacrylate) blends.
Voulgaris D and Petridis D
Polymer, 43(8), 2213-2218 (2002)
Amiralireza Khaledi et al.
Indian journal of dental research : official publication of Indian Society for Dental Research, 22(4), 499-504 (2011-11-30)
The aim of this study was to determine the effect of disinfectant procedures on the dimensional stability and surface quality of a tissue conditioner used as a functional impression material. A tissue conditioner (Visco-gel) used as a functional impression material
Yutaka Takahashi et al.
Gerodontology, 29(2), e1086-e1091 (2012-01-21)
This study investigated the fracture resistance of maxillary acrylic resin complete dentures subjected to long-term water immersion. Maxillary acrylic resin complete dentures were fabricated from five denture base resins. Half of the dentures were stored in water for 50 h
資料
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.