Merck
L2884
Sigma-Aldrich
ロイペプチン
powder, ≥90% (HPLC)
別名:
ロイペプチン ヘミ硫酸塩, N-アセチル-L-ロイシル-L-ロイシル-L-アルギニナール ヘミ硫酸塩, アセチル-Leu-Leu-Arg-アール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C20H38N6O4 · 1/2H2SO4
CAS番号:
分子量:
475.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
ロイペプチン, microbial, ≥90% (HPLC)
由来生物
microbial
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
形状
powder
溶解性
H2O: 10 mM (Solutions are stable for a week at 4 °C. Stock solutions are stable up to 6 months at −20 °C.)
H2O: 50 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O
InChI
1S/2C20H38N6O4.H2O4S/c2*1-12(2)9-16(24-14(5)28)19(30)26-17(10-13(3)4)18(29)25-15(11-27)7-6-8-23-20(21)22;1-5(2,3)4/h2*11-13,15-17H,6-10H2,1-5H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H4,21,22,23);(H2,1,2,3,4)/t2*15-,16-,17-;/m00./s1
InChI Key
CIPMKIHUGVGQTG-VFFZMTJFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ロイペプチン、すなわちN-アセチル-L-ロイシル-L-ロイシル-L-アルギニナールは、特にセリンプロテアーゼ阻害剤およびシステインプロテアーゼ阻害剤として働く、天然に存在するトリペプチドです。 その作用機序には、類似した構造に対する共有結合反応が関与します。
  • セリンプロテアーゼの活性部位では、ロイペプチンは、そのアルデヒド基と酵素活性部位のセリン残基のヒドロキシル基の間で、ヘミアセタールの共有結合付加体を形成します。
  • システインプロテアーゼの活性部位では、ロイペプチンの求電子性(アルデヒド基)の炭素原子は、酵素活性部位のシステイン残基の硫黄原子と同等の結合を形成します。
生物化学的/生理学的作用
セリンプロテアーゼおよびシステインプロテアーゼのインヒビターです。プラスミン、トリプシン、パパイン、カルパイン、カテプシンBを阻害します。ペプシン、カテプシンAおよびD、トロンビン、α-キモトリプシンは阻害しません。有効濃度は、10~100 μMです。ロイペプチンを用いて、聴覚過剰刺激や聴覚毒性の抗生物質ゲンタマイシンにより生じる難聴から保護する研究が多数進められています。(蝸牛有毛細胞の喪失は、カルパインが仲介すると考えられます。)
アナリシスノート
ロイペプチンは、溶液中で互変異性異性体の形成により、HPLCでは複数のピークが見られます。夾雑ペプチドの大部分はラセミ化ロイペプチンです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L2884-25MG:4548173200910
L2884-50MG-PW:
L2884-5MG:4548173200934
L2884-10MG-PW:
L2884-.5MG:4548173200859
L2884-1MG:4548173200897
L2884-5X1MG:4548173200941
L2884-1G-KC:
L2884-1MG-PW:
L2884-100MG-PW:
L2884-5MG-PW:
L2884PROC:
L2884-BULK:
L2884-PH:
L2884-25MG-PW:
L2884-10MG:4548173200873
L2884-5MG-KC:
L2884-VAR:
L2884-.5MG-PW:
L2884-1G:4548173200880
L2884-10G:
L2884-250MG:4548173200903
L2884-50MG:4548173200927
L2884-100MG:4548173200866
L2884-250MG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shohreh Majd et al.
BMC cell biology, 19(1), 7-7 (2018-06-21)
Cellular energy failure in high metabolic rate organs is one of the underlying causes for many disorders such as neurodegenerative diseases, cardiomyopathies, liver and renal failures. In the past decade, numerous studies have discovered the cellular axis of LKB1/AMPK/mTOR as
Philipp A Jaeger et al.
Molecular cell, 69(2), 321-333 (2018-01-21)
We have developed a highly parallel strategy, systematic gene-to-phenotype arrays (SGPAs), to comprehensively map the genetic landscape driving molecular phenotypes of interest. By this approach, a complete yeast genetic mutant array is crossed with fluorescent reporters and imaged on membranes
Antoine Guérin et al.
eLife, 7 (2018-03-15)
Most humans are exposed to Tropheryma whipplei (Tw). Whipple's disease (WD) strikes only a small minority of individuals infected with Tw (<0.01%), whereas asymptomatic chronic carriage is more common (<25%). We studied a multiplex kindred, containing four WD patients and
Yang Yang et al.
Journal of dairy science, 100(5), 4014-4024 (2017-03-13)
Adequate lipid synthesis by the mammary gland during lactation is essential for the survival of mammalian offspring. Cell death-inducing DNA fragmentation factor-α-like effector C (CIDEC) is a lipid droplet-associated protein and functions to promote lipid accumulation and inhibit lipolysis in
Wibke Schwarzer et al.
Human molecular genetics, 18(21), 4013-4021 (2009-07-31)
Mutations in ROR2 cause dominant brachydactyly type B (BDB1) or recessive Robinow syndrome (RRS), each characterized by a distinct combination of phenotypic features. We here report a novel nonsense mutation in ROR2 (c.1324C>T; p.R441X) causing intracellular protein truncation in a