製品名
ロイペプチン, BioUltra, microbial, ≥95% (HPLC)
由来生物
microbial
品質水準
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
H2O: 50 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O
InChI
1S/2C20H38N6O4.H2O4S/c2*1-12(2)9-16(24-14(5)28)19(30)26-17(10-13(3)4)18(29)25-15(11-27)7-6-8-23-20(21)22;1-5(2,3)4/h2*11-13,15-17H,6-10H2,1-5H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H4,21,22,23);(H2,1,2,3,4)/t2*15-,16-,17-;/m00./s1
InChI Key
CIPMKIHUGVGQTG-VFFZMTJFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L5793-100MG:
L5793-VAR:
L5793-BULK:
L5793-25MG-PW:
L5793PROC:
L5793-100MG-PW:
L5793-25MG:
L5793-5MG-PW:
L5793-5MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック