516481-M
Pepstatin A, Synthetic
Pepstatin A, Synthetic, CAS 26305-03-3, is a reversible inhibitor of aspartic proteases. Inhibits cathepsin D, pepsin, and renin.
別名:
Pepstatin A, Synthetic, Iva-Val-Val-Sta-Ala-Sta, Isovaleryl-Val-Val-4-amino-3-hydroxy-6-methylheptanoyl-Ala-4-amino-3-hydroxy-6-methylheptanoic Acid
About This Item
おすすめの製品
詳細
Merck USA index - 14, 7147
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
光学活性
[α]20.0/D -90.0±5.0, c = 0.5 in methanol
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white
溶解性
DMSO: 1 mg/mL
methanol: 1 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N([C@@H](C(C)C)C(=O)NC(C(O)CC(=O)N[C@@H](C)C(=O)NC(C(O)CC(=O)O)CC(C)C)CC(C)C)C(=O)[C@@H](NC(=O)CC(C)C)C(C)C
InChI
1S/C34H63N5O9/c1-17(2)12-23(37-33(47)31(21(9)10)39-34(48)30(20(7)8)38-27(42)14-19(5)6)25(40)15-28(43)35-22(11)32(46)36-24(13-18(3)4)26(41)16-29(44)45/h17-26,30-31,40-41H,12-16H2,1-11H3,(H,35,43)(H,36,46)(H,37,47)(H,38,42)(H,39,48)(H,44,45)/t22-,23?,24?,25?,26?,30-,31-/m0/s1
InChI Key
FAXGPCHRFPCXOO-JHTFMCFMSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
cathepsin D
警告
再構成
その他情報
Kanamori, S., et al. 1998. Biochem. Biophys. Res. Commun.251, 204.
Szewczuk, Z., et al. 1992. Int. J. Pept. Prot. Res.40, 233.
Carraway, R.E., et al. 1991. Peptides12, 107.
Eid, M., et al. 1981. Biochem. J.197, 465.
Umezawa, H., et al. 1970. J. Antibiot.23, 259.
WGK
WGK 2
Jan Code
516481-25MG-M:
516481-10MG-M:
516481-100MG:
516481-50MG-M:
516481-5MG:
516481-10GM-M:
516481-5MG-M:
516481-MG:
516481-500MG-M:
516481-10GM:
516481-0MG:
516481-100MG-M:
516481-25MG:
516481-50MG:
試験成績書(COA)