安全性情報
5.08437
Sigma-Aldrich
Pepstatin A
InSolution, ≥98%, Synthetic
別名:
InSolution Pepstatin A, Synthetic, Isovaleryl-Val-Val-4-amino-3-hydroxy-6-methylheptanoyl-Ala-4-amino-3-hydroxy-6-methylheptanoic Acid, Pepstatin A, Synthetic InSolution, Pepstatin A, Synthetic InSolution, Isovaleryl-Val-Val-4-amino-3-hydroxy-6-methylheptanoyl-Ala-4-amino-3-hydroxy-6-methylheptanoic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H63N5O9
CAS番号:
分子量:
685.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
保管温度
−70°C
SMILES記法
N([C@@H](C(C)C)C(=O)NC(C(O)CC(=O)N[C@@H](C)C(=O)NC(C(O)CC(=O)O)CC(C)C)CC(C)C)C(=O)[C@@H](NC(=O)CC(C)C)C(C)C
InChI
1S/C34H63N5O9/c1-17(2)12-23(37-33(47)31(21(9)10)39-34(48)30(20(7)8)38-27(42)14-19(5)6)25(40)15-28(43)35-22(11)32(46)36-24(13-18(3)4)26(41)16-29(44)45/h17-26,30-31,40-41H,12-16H2,1-11H3,(H,35,43)(H,36,46)(H,37,47)(H,38,42)(H,39,48)(H,44,45)/t22-,23?,24?,25?,26?,30-,31-/m0/s1
InChI Key
FAXGPCHRFPCXOO-JHTFMCFMSA-N
生物化学的/生理学的作用
Primary Target
aspartic proteases
Reversible: yes
包装
Packaged under inert gas
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
シーケンス
Iva-Val-Val-Sta-Ala-Sta
物理的形状
A 25 mM (10 mg/583 µL) sterile-filtered solution of Pepstatin A, Synthetic (Cat. No. 516481-M) in DMSO.
再構成
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C). Aliquots are stable for up to 4 months at -20°C. Use only fresh DMSO for further dilutions.
その他情報
Isahara, K., et al. 1999. Neuroscience91, 233.
Kanamori, S., et al. 1998. Biochem. Biophys. Res. Commun.251, 204.
Szewczuk, Z., et al. 1992. Int. J. Pept. Prot. Res.40, 233.
Carraway, R.E., et al. 1991. Peptides12, 107.
Eid, M., et al. 1981. Biochem. J.197, 465.
Umezawa, H., et al. 1970. J. Antibiot.23, 259.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
引火点(℃)
87 °C - (refers to pure substance)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体