Merck
376906
Sigma-Aldrich
D-(+)-3-フェニル乳酸
98%
別名:
(R)-2-ヒドロキシ-3-フェニルプロピオン酸, (R)-3-フェニル乳酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CH(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
166.17
Beilstein:
2209793
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
光学活性
[α]20/D +19°, c = 1 in ethanol
mp
122-124 °C (lit.)
SMILES記法
O[C@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)/t8-/m1/s1
InChI Key
VOXXWSYKYCBWHO-MRVPVSSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
スタチン合成に用いられるキラルなビルディングブロック。血糖降下薬enlitazoneと15N-標識フェニルアランニンの合成における出発物質
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
376906-5G:
376906-1G:
376906-VAR:
376906-BULK:
試験成績書(COA)