Merck
132292
Sigma-Aldrich
2-ビニルピリジン
97%
別名:
α-ビニルピリジン, 2-エテニルピリジン, 2-ピリジルエチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7N
CAS番号:
分子量:
105.14
Beilstein:
104505
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
eCl@ss:
39151715
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
10 mmHg ( 44.5 °C)
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
含みます
0.1 wt. % p-tert-butylcatechol as inhibitor
屈折率
n20/D 1.549 (lit.)
bp
79-82 °C/29 mmHg (lit.)
密度
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
C=Cc1ccccn1
InChI
1S/C7H7N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h2-6H,1H2
InChI Key
KGIGUEBEKRSTEW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2-ビニルピリジン(2VP)は、ビニルモノマーとして知られるモノマーの種類に属します。ポリ(2-ビニルピリジン)(P2VP)、ポリ(2-ビニルピリジン-co-スチレン)、ポリ(2-ビニルピリジン-co-ブタジエン)などのさまざまなポリマーの合成でモノマーとして使用されます。これらのポリマーは、メンブレンおよび分離技術、イオン交換樹脂、エレクトロニクスデバイス、センサー、エネルギー貯蔵システム、および薬物送達システムの用途で使用されています。さらに、2VPポリマーは、接着特性に優れるため、接着剤およびコーティングのバインダーとしても使用されています。さまざまな基材に強い結合を提供することができます。
2-ビニルピリジン(2VP)は、陰イオン重合によるポリ(2-ビニルピリジン)(P2VP)の合成に使用できる水溶性ピリジン誘導体です。2-メチルピリジンを150~200℃の温度範囲にてホルムアルデヒド水溶液で処理することで、工業的に2VPを製造できます。
アプリケーション
2-ビニルピリジンは、以下でモノマーとして使用できます:
  • 領域選択的堆積法に焦点を合わせた、さまざまな表面上での特性および挙動の研究のためのP2VPオリゴマーの調製。
  • 分離、ろ過、触媒などのさまざまな用途に使用可能なpH応答性薄膜メンブレンの合成。
  • エネルギー関連の商売およびナノ粒子合成などのさまざまな分野の用途の可能性のある、分解性ブロックコポリマー由来ナノポーラスメンブレンの合成。
  • 金属上の保護ポリマーコーティングの有効性の改善。
さらに、2VPは、色素増感型太陽光電池(DSSC)やリチウムイオン電池など、幅広い用途に使用できます。
シラシクロブタンのNi触媒ビニル化により、幾何学的に純粋な(E)-silylolefinsの調製に。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
122.0 °F - closed cup
引火点(℃)
50 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
132292-VAR:
132292-100ML:
132292-BULK:
132292-500ML:
132292-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Impact of 2-Vinylpyridine as Electrolyte Additive on Surface and Electrochemistry of Graphite for C/ LiMn2O4 Li-Ion Cells
Komaba S, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 152(5), A937-A946 (2005)
A Jurczak et al.
Redox report : communications in free radical research, 22(6), 524-533 (2017-03-16)
The aim of this study was to evaluate the role of the antioxidant barrier in the saliva of children with caries, and its impact on the colonization of cariogenic bacteria. This is a cross-sectional study of 81 children aged 1-5
Vasco Branco et al.
Redox biology, 13, 278-287 (2017-06-11)
Mercury (Hg) compounds target both cysteine (Cys) and selenocysteine (Sec) residues in peptides and proteins. Thus, the components of the two major cellular antioxidant systems - glutathione (GSH) and thioredoxin (Trx) systems - are likely targets for mercurials. Hg exposure
Synthesis of block copolymers of 2-and 4-vinylpyridine by RAFT polymerization
Convertine AJ, et al.
Macromolecules, 36(13), 4679-4681 (2003)
Igor Pujalté et al.
Particle and fibre toxicology, 8, 10-10 (2011-03-05)
Some manufactured nanoparticles are metal-based and have a wide variety of applications in electronic, engineering and medicine. Until now, many studies have described the potential toxicity of NPs on pulmonary target, while little attention has been paid to kidney which