Key Documents
8.22189
Sigma-Aldrich
2-Vinylpyridine
(stabilized with 4-tert-butylpyrocatechol) for synthesis
別名:
2-Vinylpyridine, 2-Ethenyl-pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7N
CAS番号:
分子量:
105.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
202-879-8
蒸気圧
2.5 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
440 °C
有効性
100 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.3-10.7 % (v/v)
pH
8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
158-160 °C/1013 hPa
mp
-50 °C
転移温度
flash point 51 °C
密度
0.97 g/cm3 at 20 °C
保管温度
−20°C (−15°C to −25°C)
InChI
1S/C7H7N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h2-6H,1H2
InChI Key
KGIGUEBEKRSTEW-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.974 - 0.976
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(℃)
50 °C - closed cup