アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.427 (lit.)
bp
121-122 °C (lit.)
密度
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C\C=C\CO
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h2-3,5H,4H2,1H3/b3-2+
InChI Key
WCASXYBKJHWFMY-NSCUHMNNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
クロチルアルコールは次のような抗腫瘍試薬合成の開始剤として使用できます:14-アザカンプトテシンおよび 10, 11-メチレンジオキシ-14-アザカンプトテシン。 また、ディスコデルモリド合成の先駆体として使用されることがあります。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
93.2 °F - closed cup
引火点(℃)
34 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C86006-500ML:
C86006-25ML:
C86006-BULK:
C86006-100ML:
C86006-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of optically active β-alkyl aspartate via [3, 3] sigmatropic rearrangement of α-acyloxytrialkylsilane.
Sakaguchi K, et al.
Tetrahedron Letters, 45(30), 5869-5872 (2004)
Total synthesis of discodermolide: optimization of the effective synthetic route.
de Lemos E, et al.
Chemistry?A European Journal, 14(35), 11092-11112 (2008)
Synthesis of 14-azacamptothecin, a water-soluble topoisomerase I poison.
Rahier N J, et al.
Organic Letters, 7(5), 835-837 (2005)
Frank R Fontaine et al.
Chemical research in toxicology, 15(8), 1051-1058 (2002-08-20)
Recent confirmation that the toxic unsaturated aldehyde crotonaldehyde (CA) contributes to protein damage during lipid peroxidation confers interest on the molecular actions of this substance. However, since a plethora of structurally related aldehydes form during membrane oxidation, clarifying the toxicological
Evaluation of a role of acetaldehyde in the mechanism of inhibition of p-nitroanisole O-demethylation in isolated hepatocytes by ethanol.
E Dicker et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 217(2), 441-451 (1982-09-01)