Merck
28115
Sigma-Aldrich
クロチルクロリド
technical, (cis+trans), mixture of cis- and trans-isomers (~1:6), ~70% (GC)
別名:
cis,trans-1-クロロ-2-ブテン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=CHCH2Cl
CAS番号:
分子量:
90.55
Beilstein:
605304
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
グレード
technical
アッセイ
~70% (GC)
フォーム
liquid
不純物
~30% 3-chloro-1-butene
屈折率
n20/D 1.430
bp
85-86 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 14 g/L at 20 °C
密度
0.923 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
chloro
SMILES記法
C\C=C\CCl
InChI
1S/C4H7Cl/c1-2-3-4-5/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
InChI Key
YTKRILODNOEEPX-NSCUHMNNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Crotyl chloride reacts with trichlorosilane in the presence of tertiary amine and copper salts to give the corresponding allyltrichlorosilanes.
アプリケーション
Crotyl chloride has been used:
  • to investihgate the kinetics of the reactions of atomic chlorine with series of unsaturated aldehydes and ketones at 298K, to probe structure-reactivity relationships
  • in the preparation of (E)-crotyltrichlorosilane
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
10.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-12 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
28115-VAR:
28115-BULK:
28115-500ML:
28115-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The condensation reaction of trichlorosilane with allylic chlorides catalyzed by copper salts in the presence of a tertiary amine.
Furuya N and Sukawa T.
Journal of Organometallic Chemistry, 96(1), C1-C3 (1975)
Rate constants for the reactions of chlorine atoms with a series of unsaturated aldehydes and ketones at 298 K: structure and reactivity.
Wang W, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 4(10), 1824-1831 (2002)
Stereohomogeneous synthesis of (E)-and (Z)-crotyltrifluorosilanes and highly stereoselective allylation of aldehydes.
Kira M, et al.
Tetrahedron Letters, 30(9), 1099-1102 (1989)