About This Item
化学式:
CH3CHClCH=CH2
CAS番号:
分子量:
90.55
Beilstein:
1679232
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
含みます
sodium/potassium carbonate as stabilizer
屈折率
n20/D 1.419 (lit.)
bp
62-65 °C (lit.)
密度
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(Cl)C=C
InChI
1S/C4H7Cl/c1-3-4(2)5/h3-4H,1H2,2H3
InChI Key
VZGLVCFVUREVDP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-16.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-27 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
C29002-VAR:
C29002-5G:
C29002-BULK:
C29002-100G:
C29002-500ML:
C29002-500G:
C29002-100ML:
C29002-5ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック