About This Item
化学式:
CH3CH=CHCH2Br
CAS番号:
分子量:
135.00
Beilstein:
1361394
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
グレード
technical grade
アッセイ
85% (mixture of cis & trans)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.480 (lit.)
bp
97-99 °C (lit.)
密度
1.312 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]\C(C)=C(\[H])CBr
InChI
1S/C4H7Br/c1-2-3-4-5/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
InChI Key
AVMHMVJVHYGDOO-NSCUHMNNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
クロチルブロミドは、(+)-アルテミシニン、プラコルトンE、および(−)-ホースフィリンなどの生物学的に重要な天然産物やその誘導体の全合成において使用できる一般的な有機試薬です。
また、デオキシシクリトール、ペントピラノース、6-デオキシヘキソース、および疑似インドキシル誘導体の類似体調製にも使用できます。
また、デオキシシクリトール、ペントピラノース、6-デオキシヘキソース、および疑似インドキシル誘導体の類似体調製にも使用できます。
その他情報
3-ブロモ-1-ブテンを含有します。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
C86405-VAR:
C86405-5G:
C86405-BULK:
C86405-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
A potentially divergent and rapid route to analogues of deoxycyclitols, pentopyranoses, 6-deoxyhexoses, and hexoses.
Audouard C.
Organic Letters, 6(23), 4269-4272 (2004)
Synthesis of pseudo-indoxyl derivatives via sequential Cu-catalyzed SN Ar and Smalley cyclization.
Goriya Y and Ramana CV.
Chemical Communications (Cambridge, England), 49(57), 6376-6378 (2013)
A concise synthesis of (+)-artemisinin.
Zhu C and Cook SP.
Journal of the American Chemical Society, 134(33), 13577-13579 (2012)
Efficient Enantioselective Total Synthesis of (−)?Horsfiline.
Hong S.
Chemistry?A European Journal , 19(29), 9599-9605 (2013)
Total synthesis and absolute stereochemistry of plakortone E.
Akiyama M.
Tetrahedron Letters, 47(14), 2287-2290 (2006)