安全性情報
8.02667
Sigma-Aldrich
Crotonaldehyde
(mixture of isomers) for synthesis
別名:
2-Butenal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
NA.22
蒸気圧
24 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
230 °C
有効性
80 mg/kg LD50, oral (rat)
128-324 mg/kg LD50, skin (rabbit)
expl. lim.
2.1-15.5 % (v/v)
bp
104 °C/1013 hPa
mp
-74 °C
転移温度
flash point 13 °C
溶解性
181 g/L
密度
0.85 g/cm3 at 20 °C
詳細
mixture of isomers for synthesis
アプリケーション
Crotonaldehyde (mixture of isomers) for synthesis. CAS 4170-30-3, molar mass 70.09 g/mol.
保管および安定性
Store below +30°C.
アナリシスノート
Assay (GC, area%):≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C):0.851 - 0.853
Identity (IR):passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
55.4 °F
引火点(℃)
13 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体