Merck
467642
Sigma-Aldrich
11-ブロモ-1-ウンデセン
95%
別名:
1-Bromo-10-undecene, 10-Undecenyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br(CH2)9CHCH2
CAS番号:
分子量:
233.19
Beilstein:
1753231
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.468 (lit.)
bp
149-150 °C/35 mmHg (lit.)
密度
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
allyl
bromo
SMILES記法
BrCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H21Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2H,1,3-11H2
InChI Key
YPLVPFUSXYSHJD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
11-Bromo-1-undecene is a halogenated hydrocarbon. It can be synthesized by employing alkenyl esters or dibromides as starting materials.
アプリケーション
11-Bromo-1-undecene to synthesize brominated polyethylene (PE) via metallocene-catalyzed copolymerization with ethylene. It is also used to prepare poly(olefin)-based anion exchange membranes (AEMs) for practical alkaline fuel cell applications.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
467642-VAR:
467642-BULK:
467642-25ML:
467642-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
The facile preparation of alkenyl metathesis synthons.
Baughman TW, et al.
Tetrahedron, 60(48), 10943-10948 (2004)
Polymer Preprints (American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry), 45, 931-932 (2004)
Marrani AG, et al.
Electrochimica Acta, 53(11), 3903-3909 (2008)
Synthesis of epoxy-terminated dialkyl disulfides for polymerizable self-assembled monolayers.
Yeager LJ, et al.
Tetrahedron Letters, 39(46), 8409-8412 (1998)
Covalent and Non-covalent Attachment and Patterning of Polypyrrole at Silicon Surfaces.
Pike AR, et al.
Advanced Materials, 15(3), 254-257 (2003)