Merck
523461
Sigma-Aldrich
(5-Bromopentyl)trimethylammonium bromide
97%
別名:
N-(5-bromopentyl)-N-trimethylammonium bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br(CH2)5N(CH3)3Br
CAS番号:
分子量:
289.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
141-143 °C (lit.)
SMILES記法
[Br-].C[N+](C)(C)CCCCCBr
InChI
1S/C8H19BrN.BrH/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9;/h4-8H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
GEIHNRASRNQTDE-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
523461-BULK:
523461-5G:
523461-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Armin Eraghi Kazzaz et al.
Journal of colloid and interface science, 561, 231-243 (2019-12-13)
Amphoteric polymers have tremendous applications in colloidal systems. Despite the enormous availability of lignin, the generation of amphoteric lignin polymer has yet to be discovered. In this work, amphoteric lignin was synthesized in an industrially attractive aqueous system via integrating
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
523461-5G4061833499191