Merck
347604
Sigma-Aldrich
(3-ブロモプロピル)トリメチルアンモニウムブロミド
97%
別名:
3-Bromo-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium Bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br(CH2)3N(CH3)3Br
CAS番号:
分子量:
261.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Br-].C[N+](C)(C)CCCBr
InChI
1S/C6H15BrN.BrH/c1-8(2,3)6-4-5-7;/h4-6H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
NNZGNZHUGJAKKT-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
(3-ブロモプロピル)トリメチルアンモニウムブロミドは第四級アンモニウム塩であり、親水性-疎水性ブロック共重合体の合成など、有機化学においてさまざまな用途があります。また、この化合物は極薄ナノスクロール(NS)の合成における界面活性剤として使用できます。
アプリケーション
(3-ブロモプロピル)トリメチルアンモニウムブロミドは、以下の合成における試薬として使用できます:
  • オクタカチオン性イミダゾリルAl(III)フタロシアニン二官能性触媒CAT2。
  • それぞれ、界面活性剤前駆体化合物であるヘキサデシルジメチルアミン(C16NMe2)、オクタデシルジメチルアミン(C18NMe2)との反応による、N-(3-トリメチルアンモニウムプロピル)ヘキサデシルジメチルアンモニウムジブロミドやN-(3-トリメチルアンモニウムプロピル)オクタデシルアンモニウムジブロミドなどの二価界面活性剤。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
347604-25G:
347604-BULK:
347604-VAR:
347604-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K Okazaki et al.
Analytical biochemistry, 145(1), 87-90 (1985-02-15)
Reduced lysozyme was alkylated with 3-bromopropyltrimethylammonium bromide to give reduced and S-3-(trimethylated amino)propylated lysozyme. It was soluble in a wide range of pH and is suitable as the protein substrate to determine protease specificity.
Damien E Dobson et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 19(1), 56-65 (2019-12-12)
A series of Cy5.5 dye analogs and targeted probes with net charges varied from -3 to 0 were synthesized by an optimized method, followed by comparing their spectral and photostability properties in saturated solutions of air, oxygen, and argon. The