Merck
642274
Sigma-Aldrich
3-(トリメチルアンモニウム)プロピル-修飾シリカゲル(塩化物)
200-400 mesh, extent of labeling: 1.2 mmol/g loading
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
形状
solid
標識化の程度
1.2 mmol/g loading
表面積
500 m2/g
粒径
200-400 mesh
ポアサイズ
60 Å pore size
アプリケーション
強力な陰イオン交換ゲル。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
642274-BULK:
642274-25G:
642274-100G:
642274-VAR:
試験成績書(COA)