Merck
675725
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-1-ブチン
97%
別名:
1-ブロモ-3-ブチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H5Br
CAS番号:
分子量:
132.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.481
密度
1.417 g/mL at 25 °C
官能基
alkyl halide
bromo
SMILES記法
BrCCC#C
InChI
1S/C4H5Br/c1-2-3-4-5/h1H,3-4H2
InChI Key
XLYOGWXIKVUXCL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
4-ブロモ-1-ブチンは反応物として一般的に使用されます。分子にブロモ官能基を導入するためのハロゲン化アルキルの供給源として機能します。
アプリケーション
4-ブロモ-1-ブチンは、次の合成の反応物として使用されます。
  • コバルトが媒介する[2 + 2 + 2]環化共三量化による大環状化合物。
  • 金触媒による形式的な[3 + 2]環化付加による2,4,5-三置換オキサゾール。
  • 1,3,4-オキサジアゾールを合成するための分子内1,3-双極子付加環化。
  • アズレン誘導体の調製における還元的環化のためのアルキンを有するラクトン。
  • 金触媒カップリング反応による置換α-ピロン。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
75.0 °F
引火点(℃)
23.9 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
675725-BULK:
675725-VAR:
675725-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reductive Cyclization Cascades of Lactones Using SmI2- H2O.
Parmar D, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(8), 2418-2420 (2011)
Intramolecular Diels- Alder/1, 3-dipolar cycloaddition cascade of 1, 3, 4-oxadiazoles.
Elliott GI, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(32), 10589-10595 (2006)
Synthesis of macrocycles via cobalt-mediated [2+ 2+ 2] cycloadditions.
Bonaga LVR, et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(10), 3473-3485 (2005)
Intermolecular and Selective Synthesis of 2, 4, 5-Trisubstituted Oxazoles by a Gold-Catalyzed Formal [3+ 2] Cycloaddition.
Davies PW, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50(38), 8931-8935 (2011)
Tuoping Luo et al.
Organic letters, 13(11), 2834-2836 (2011-05-04)
Sequential alkyne activation of terminal alkynes and propiolic acids by gold(I) catalysts yields compounds having α-pyrone skeletons. Novel cascade reactions involving propiolic acids are reported that give rise to α-pyrones with different substitution patterns.