Merck
728594
Sigma-Aldrich
5-ヨード-1-ペンチン
≥98.0% (GC)
別名:
1-Iodo-4-pentyne, 5-Iodopentyne, 5-ヨード-1-ペンチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H7I
CAS番号:
分子量:
194.01
Beilstein:
1736711
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
官能基
alkyl halide
iodo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ICCCC#C
InChI
1S/C5H7I/c1-2-3-4-5-6/h1H,3-5H2
InChI Key
SEHFYZRHGUPLSY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
135.3 °F
引火点(℃)
57.38 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
728594-5G:4548173999227
728594-1G:4548173999210
728594-BULK:
728594-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)